重要文件
ENAH98EF5BAC
Enamine
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231.93
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBrCl2S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI 密鑰
PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)