重要文件
ENAH961CDE0F
Enamine
ethyl 3-amino-7-methyloctanoate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.77
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3-amino-7-methyloctanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO2.ClH/c1-4-14-11(13)8-10(12)7-5-6-9(2)3;/h9-10H,4-8,12H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
RSDDCUPNQCEXMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702480
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702480
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)