重要文件
ENAH961CD4E1
Enamine
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
125.13
MDL號碼:
Iupac Name
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c9-2-1-5-7-3-6-4-8-5/h3-4,9H,1-2H2
InChI 密鑰
LBWCDROIOCXGGV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)