重要文件
ENAH95E73C62
Enamine
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
154.19
MDL號碼:
Iupac Name
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H11FN2/c1-6(5-10)7-3-2-4-8(9)11-7/h2-4,6H,5,10H2,1H3
InChI 密鑰
IAJPZGDSMSJCPM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)