重要文件
ENAH95E73B2C
Enamine
6-methylspiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
分子量::
161.67
MDL號碼:
Iupac Name
6-methylspiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-6-2-8(3-6)4-7(9)5-8;/h6-7H,2-5,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
HQORRMCCXBVSAZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149271
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149271
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)