重要文件
ENAH95E73727
Enamine
4-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
219.67
MDL號碼:
mp
154-155
Iupac Name
4-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO3.ClH/c11-7-6-2-1-3-9(4-6,5-10-7)8(12)13;/h6H,1-5H2,(H,10,11)(H,12,13);1H
InChI 密鑰
DDVXXRHKPJUZII-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148727
Melting Point
154-155
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148727
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)