重要文件
ENAH95E73134
Enamine
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.35
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-5-4-9(8-15)10-6-11(14)7-10/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
InChI 密鑰
CQFLCIVVMBNUCD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734788
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734788
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)