重要文件
ENAH9453E288
Enamine
4-cyclopropylpyridin-3-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
170.64
MDL號碼:
Iupac Name
4-cyclopropylpyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.ClH/c9-8-5-10-4-3-7(8)6-1-2-6;/h3-6H,1-2,9H2;1H
InChI 密鑰
WKRQZSBRILVXRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761010
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761010
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)