重要文件
ENAH9453D93A
Enamine
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.41
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-chloro-5-cyano-4-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BClNO2/c1-5-2-8(10)7(9(12)13)3-6(5)4-11/h2-3,12-13H,1H3
InChI 密鑰
KNKWZERJVQDIOR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4420586
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)