重要文件
ENAH942F28F9
Enamine
2-chloro-4-ethynyl-5-fluoropyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
156.55
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-4-ethynyl-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2ClFN2/c1-2-5-4(8)3-9-6(7)10-5/h1,3H
InChI 密鑰
WKJSUNYRCAMPPG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7312149
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7312149
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)