重要文件
ENAH93E75576
Enamine
5-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.32
MDL號碼:
Iupac Name
5-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C14H17N5/c15-13-5-4-12(11-17-13)18-7-9-19(10-8-18)14-3-1-2-6-16-14/h1-6,11H,7-10H2,(H2,15,17)
InChI 密鑰
QDBOYIZCXUSXHT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16074280
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16074280
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)