重要文件
ENAH93E75341
Enamine
{imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl}methanamine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.1
MDL號碼:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.2ClH/c9-6-7-2-1-4-11-5-3-10-8(7)11;;/h1-5H,6,9H2;2*1H
InChI 密鑰
YDQJWBMMEQQYSC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667085
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667085
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)