重要文件
ENAH90823784
Enamine
[3-(2-methoxyethoxy)propyl](methyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
147.22
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)-N-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-8-4-3-5-10-7-6-9-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
DGJYUIDSHSWHGC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7177054
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7177054
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)