重要文件
ENAH908236BF
Enamine
2-(pyrimidin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
173.65
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c1-7(2,8)6-9-4-3-5-10-6;/h3-5H,8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
VDLLBFHFNKFULR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412678
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412678
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)