重要文件
ENAH908230B6
Enamine
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.65
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-4-5(7(9)10-2)3-11-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
FRGPZMUVVNASOX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)