重要文件
ENAH908224F1
Enamine
1-bromo-4-methyl-3-(propan-2-yl)pentane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.15
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-3-isopropyl-4-methylpentane
Inchi Code
1S/C9H19Br/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
WATCPATZIOJEJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6248726
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6248726
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)