重要文件
ENAH9082230B
Enamine
1-bromo-4-(2-methoxyethenyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.07
Iupac Name
1-bromo-4-[(E)-2-methoxyethenyl]benzene
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-7H,1H3/b7-6+
InChI 密鑰
CZIZBDGFTLQZQI-VOTSOKGWSA-N
儲存溫度
-10
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540585
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540585
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)