重要文件
ENAH908222E7
Enamine
2-(4-ethynylpyridin-2-yl)propan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-(4-ethynyl-2-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-4-8-5-6-11-9(7-8)10(2,3)12/h1,5-7,12H,2-3H3
InChI 密鑰
UKSJJCNODFAISK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543264
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543264
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)