重要文件
ENAH65919A9F
Enamine
1,2,4-trichloro-5-(chloromethyl)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.92
MDL號碼:
Iupac Name
1,2,4-trichloro-5-(chloromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H4Cl4/c8-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)9/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
UBJKMVAYDQUJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6777852
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6777852
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)