重要文件
ENAH659198C8
Enamine
6,6-dimethylpiperidin-2-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.65
MDL號碼:
Iupac Name
6,6-dimethylpiperidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(9)8-7;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
JWLIDKOAOCTUSD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455886
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455886
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)