選擇尺寸
100 MG
€232.20
250 MG
€312.80
500 MG
€548.10
1 G
€698.90
2.5 G
€1,324.20
供應商庫存單位: EN300-7455912-100MG
€232.20
14 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
全部照片(1)
選擇尺寸
變更視圖
100 MG
€232.20
250 MG
€312.80
500 MG
€548.10
1 G
€698.90
2.5 G
€1,324.20
About This Item
供應商庫存單位: EN300-7455912-100MG
€232.20
14 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
GIUDKRCZXUCQQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912