重要文件
ENAH5802F177
Enamine
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.6
MDL號碼:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NO.ClH/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10;/h2-3H,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
HUQYXXBCWVFKAN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)