重要文件
ENAH5802EF1C
Enamine
4-benzylpiperidine-2,6-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.24
MDL號碼:
Iupac Name
4-benzyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c14-11-7-10(8-12(15)13-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,14,15)
InChI 密鑰
ZBSZDPUOBXDFSR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356110
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356110
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)