重要文件
ENAH5802ED60
Enamine
4-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.58
MDL號碼:
Iupac Name
4-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8N2O2.ClH/c5-3-1-4(7)6(8)2-3;/h3,8H,1-2,5H2;1H
InChI 密鑰
MXRBJRPFWJRKGV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437018
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437018
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)