重要文件
ENAH5802E9B8
Enamine
4-[(4-methoxyphenyl)methylidene]-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
345.4
Iupac Name
(Z)-4-(4-methoxybenzylidene)-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H19NO3/c1-26-16-11-9-14(10-12-16)13-15-5-4-7-18-20(22(24)25)17-6-2-3-8-19(17)23-21(15)18/h2-3,6,8-13H,4-5,7H2,1H3,(H,24,25)/b15-13-
InChI 密鑰
AMSBESPIMWAFGZ-SQFISAMPSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00852
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00852
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)