重要文件
ENAH38A2CDB6
Enamine
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.28
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c1-4-14-9(13)8-5-11-10-12(8)6(2)7(3)15-10/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
PJESMMJVZBWLPU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746569
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746569
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)