重要文件
ENAH3155214C
Enamine
2-amino-4-(1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-amino-4-(1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.2ClH/c8-6(7(11)12)2-1-5-3-9-10-4-5;;/h3-4,6H,1-2,8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H
InChI 密鑰
KIKCXEXZJPYGGO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739178
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739178
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)