重要文件
ENAH31551908
Enamine
ethyl 1-cyanopyrrolidine-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.2
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl cyanoprolinate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-12-8(11)7-4-3-5-10(7)6-9/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
BVHFLNCWVOGCNV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)