重要文件
ENAH3046D6B5
Enamine
2-chloro-5-(thiophen-2-yl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.69
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
Iupac Name
2-chloro-5-(2-thienyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO2S/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI 密鑰
QYSJERLNZVWQRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1085821
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)