重要文件
ENAH303611EA
Enamine
1-bromo-3-(difluoromethyl)naphthalene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.08
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-3-(difluoromethyl)naphthalene
Inchi Code
1S/C11H7BrF2/c12-10-6-8(11(13)14)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-6,11H
InChI 密鑰
PSWCNBZMJHEGKC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6511594
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6511594
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)