重要文件
ENAH3035E7BD
Enamine
2-(2-chloro-1H-imidazol-5-yl)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.62
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2-chloro-1H-imidazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c10-9-11-5-7(12-9)6-3-1-2-4-8(6)13/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI 密鑰
UYWGULLVGRVRJO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498764
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498764
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)