重要文件
ENAH2C557BF4
Enamine
5-bromo-N-methylpyrazine-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.04
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c1-8-6(11)4-2-10-5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,8,11)
InChI 密鑰
BXHHIPJCZWKLSU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)