重要文件
ENAH2C5576A6
Enamine
methyl 2-amino-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2-amino-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-8(13)5-2-3-6-7(4-5)12-9(10)11-6/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
InChI 密鑰
WHVPFOLJDWVLSZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3491116
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3491116
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)