重要文件
ENAH2C55759E
Enamine
prop-2-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.13
MDL號碼:
Iupac Name
2-propynyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H3F3O3S/c1-2-3-10-11(8,9)4(5,6)7/h1H,3H2
InChI 密鑰
ROQYGSVHXLIXGO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2683859
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2683859
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)