重要文件
ENAH11E4156D
Enamine
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.18
MDL號碼:
Iupac Name
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-4-7-5-8(6-7,9-2)10-3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
NQRJMOLVGHCUOP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008054
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)