重要文件
ENAH11DD7EAB
Enamine
1,1-diethoxy-2-methylpropan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
162.23
MDL號碼:
Iupac Name
1,1-diethoxy-2-methylpropan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H18O3/c1-5-10-7(11-6-2)8(3,4)9/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
JHAAZZWQBFPXGB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1738120
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1738120
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)