重要文件
ENAH11DD281A
Enamine
3-[(oxetan-3-yl)amino]propan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
131.17
MDL號碼:
Iupac Name
3-(3-oxetanylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c8-3-1-2-7-6-4-9-5-6/h6-8H,1-5H2
InChI 密鑰
DFKLSCWEZOSLMI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)