重要文件
ENAH11DCF823
Enamine
tert-butyl N-(4-amino-1,1,1-trifluorobutan-2-yl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.24
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (4-amino-1,1,1-trifluorobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H17F3N2O2/c1-8(2,3)16-7(15)14-6(4-5-13)9(10,11)12/h6H,4-5,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
LVUKWVZZNMFBTD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222378
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222378
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)