重要文件
ENAH0CD46504
Enamine
dimethyl[2-(1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-1-yl)ethyl]amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.3
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)-N,N-dimethylethanamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-14(2)9-10-15-8-7-13-11-5-3-4-6-12(11)15/h3-6,13H,7-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
JNAPSHULLULWJD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709921
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)