重要文件
ENAH049F22A8
Enamine
3-(3-methylbutoxy)propanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.21
MDL號碼:
Iupac Name
3-(isopentyloxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(2)4-7-10-6-3-5-9/h8H,3-4,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
YPLSXACEKBMGTH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)