重要文件
ENAH049F20FF
Enamine
3-(bromomethyl)imidazo[4,3-b][1,3]thiazole hydrobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
298
MDL號碼:
Iupac Name
3-(bromomethyl)imidazo[5,1-b]thiazole hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2S.BrH/c7-1-5-3-10-6-2-8-4-9(5)6;/h2-4H,1H2;1H
InChI 密鑰
RFIBEWIHNNPIOO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667082
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667082
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)