重要文件
ENAH04252E75
Enamine
2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.15
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-fluoro-4-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-10/h1,3,5,10H,2,4H2
InChI 密鑰
NYLUXSDVCLRAGN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)