重要文件
ENAH0424C8FF
Enamine
1-(carbonochloridoyl)piperidin-3-yl acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(chlorocarbonyl)piperidin-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3/c1-6(11)13-7-3-2-4-10(5-7)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
BKJVHQAQRJBJQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612367
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)