重要文件
ENAH0424B596
Enamine
3-bromopyridine-2-carbothioamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.09
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromopyridine-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2S/c7-4-2-1-3-9-5(4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI 密鑰
RVSIBJIVOFWJRC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832843
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832843
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)