重要文件
ENAH03BB4E04
Enamine
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.13
MDL號碼:
mp
68-70
Iupac Name
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-9-4-8-5(2-7)6(9)3-10/h3-4H,1H3
InChI 密鑰
FQPOKMQJCOETCR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272073
Melting Point
68-70
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272073
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)