重要文件
ENAH03A1B708
Enamine
(2-methyloxan-2-yl)methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(6-8)4-2-3-5-9-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
QOZMKNPLACXAEU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)