重要文件
ENAH039FDB1D
Enamine
2-ethyl-6-methoxyaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.21
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethyl-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-3-7-5-4-6-8(11-2)9(7)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
UWFPKMKMBZCSSP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190945
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190945
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)