重要文件
ENAH038581F1
Enamine
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
12 EA
$230.00
$230.00
可出貨於May 08, 2025
選擇尺寸
變更視圖
12 EA
$230.00
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.22
MDL號碼:
$230.00
可出貨於May 08, 2025
Iupac Name
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-8-3-2-4-9(12)10(8)11-6-7/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
ZCZDBNLDVLDFPO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)