重要文件
ENA964482171
Enamine
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
208.09
MDL號碼:
Iupac Name
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
BNGANFTWOKSACX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)