重要文件
ENA947410347
Enamine
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
132.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H9ClO/c1-4-2-5(4)6(8)3-7/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
HVRRRVQDZJXREN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)